Stampa…
Ethyl-4-methyloxazole-5-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR28307-1G OR28307-250MG
APOSOR28307-1GEA 34.8 EUR
APOSOR28307-1G APOSOR28307-250MG
Ethyl-4-methyloxazole-5-carboxylate
Ethyl-4-methyloxazole-5-carboxylate
Formula: C₇H₉NO₃
Punto di fusione: 36…38 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00062573
CAS Number: 20485-39-6
EINECS: 243-848-9