Stampa…
2-Chloro-6-hydrazinopyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (6-Chloro-2-pyridyl)hydrazine
OR2830-25G OR2830-5G
APOSOR2830-25GEA 26.3 EUR
APOSOR2830-25G APOSOR2830-5G
2-Chloro-6-hydrazinopyridine 95%
2-Chloro-6-hydrazinopyridine
Formula: C₅H₆ClN₃
Punto di fusione: 117…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00214724
CAS Number: 5193-03-3