Stampa…
2'-Hydroxy-6'-methoxyacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2-Hydroxy-6-methoxyphenyl)ethanone
OR28267-10G OR28267-25G OR28267-5G
APOSOR28267-10GEA 74.2 EUR
APOSOR28267-10G APOSOR28267-25G APOSOR28267-5G
2'-Hydroxy-6'-methoxyacetophenone 98%
2'-Hydroxy-6'-methoxyacetophenone
Formula: C₉H₁₀O₃
Peso molecolare: 166,18 g/mol
Punto di ebollizione: 141 °C/16mmHg
Punto di fusione: 56…60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008732
CAS Number: 703-23-1
EINECS: 211-872-9