Stampa…
5-Bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2826-1G OR2826-25G
APOSOR2826-1GEA 45.1 EUR
APOSOR2826-1G APOSOR2826-25G
5-Bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
5-Bromobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₅BrO₂S
Punto di fusione: 233…237 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01929338
CAS Number: 7312-10-9