Stampa…
3,5-Bis(bromomethyl)toluene
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR28251-10G OR28251-5G OR28251-1G
APOSOR28251-10GEA 956 EUR
APOSOR28251-10G APOSOR28251-5G APOSOR28251-1G
3,5-Bis(bromomethyl)toluene
3,5-Bis(bromomethyl)toluene
Formula: C₉H₁₀Br₂
Punto di fusione: 64…66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00182480
CAS Number: 19294-04-3
UN: 1759
ADR: 8,III