Stampa…
3-Bromo-6-chloro-2-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-2-chloro-6-picoline, 5-Bromo-2-chloro-6-methylpyridine, 3-Bromo-6-chloro-2-picoline
OR2823-100G OR2823-25G OR2823-5G
APOSOR2823-100GEA 582 EUR
APOSOR2823-100G APOSOR2823-25G APOSOR2823-5G
3-Bromo-6-chloro-2-methylpyridine
3-Bromo-6-chloro-2-methylpyridine
Formula: C₆H₅BrClN
Peso molecolare: 206,47 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07375117
CAS Number: 132606-40-7