Stampa…
Isoquinoline-4-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Aminoisoquinoline, Isoquinolin-4-amine
OR2818-1G OR2818-5G
APOSOR2818-1GEA 36.4 EUR
APOSOR2818-1G APOSOR2818-5G
Isoquinoline-4-amine
Isoquinoline-4-amine
Formula: C₉H₈N₂
Peso molecolare: 144,1700 g/mol
Punto di fusione: 107…113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00034752
CAS Number: 23687-25-4
EINECS: 245-823-8