Stampa…
5-Isoquinolinol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Hydroxyisoquinoline
OR2817-1G OR2817-10G OR2817-5G
APOSOR2817-1GEA 23.4 EUR
APOSOR2817-1G APOSOR2817-10G APOSOR2817-5G
5-Isoquinolinol 97%
5-Isoquinolinol
Formula: C₉H₇NO
Peso molecolare: 145,16 g/mol
Punto di fusione: 213…215 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006906
CAS Number: 2439-04-5
EINECS: 219-456-9