Stampa…
4-Mercaptobenzoic acid 90%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Thiobenzoic acid
OR28166-25G OR28166-5G OR28166-10G
APOSOR28166-25GEA 241 EUR
APOSOR28166-25G APOSOR28166-5G APOSOR28166-10G
4-Mercaptobenzoic acid 90%
4-Mercaptobenzoic acid
Formula: C₇H₆O₂S
Peso molecolare: 154.1863 g/mol
Punto di fusione: 215…224 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00016617
CAS Number: 1074-36-8
UN: 3335
ADR: 9 III