Stampa…
1,1-Dioxidotetrahydrothien-3-ylamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Aminotetrahydrothiophene 1,1-dioxide hydrochloride
OR28153-1G OR28153-250MG OR28153-5G
APOSOR28153-1GEA 125 EUR
APOSOR28153-1G APOSOR28153-250MG APOSOR28153-5G
1,1-Dioxidotetrahydrothien-3-ylamine hydrochloride
1,1-Dioxidotetrahydrothien-3-ylamine hydrochloride
Formula: C₄H₁₀ClNO₂S
Peso molecolare: 171,65 g/mol
Punto di fusione: 208…209 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00456584
CAS Number: 51642-03-6