Stampa…
5-Aminoisophthalic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR28141-1KG OR28141-500G
APOSOR28141-1KGEA 177 EUR
APOSOR28141-1KG APOSOR28141-500G
5-Aminoisophthalic acid
5-Aminoisophthalic acid
Formula: C₈H₇NO₄
Peso molecolare: 181,15 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002522
CAS Number: 99-31-0
EINECS: 202-748-5