2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₃Cl₄N Punto di ebollizione: 136…138 °C/11mmHg Punto di fusione: 63…65 °C Flash Pt: 110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00072500 CAS Number: 1929-82-4 EINECS: 217-682-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |