Stampa…
2,4-Dichloropyrimidine-5-carbonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,4-Dichloro-5-pyrimidinecarbonyl chloride
OR2807-1G OR2807-250MG OR2807-5G
APOSOR2807-1GEA 168 EUR
APOSOR2807-1G APOSOR2807-250MG APOSOR2807-5G
2,4-Dichloropyrimidine-5-carbonyl chloride 97%
2,4-Dichloropyrimidine-5-carbonyl chloride
Formula: C₅HCl₃N₂O
Peso molecolare: 211,44 g/mol
Punto di ebollizione: 67…70 °C/0,1mmHg
Densità: 1,645 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 93,3 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD09742432
CAS Number: 2972-52-3
UN: 3265
ADR: 8,III