Stampa…
4-Amino-2-chloropyrimidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2806-100G OR2806-25G
APOSOR2806-100GEA 229 EUR
APOSOR2806-100G APOSOR2806-25G
4-Amino-2-chloropyrimidine 98%
4-Amino-2-chloropyrimidine
Formula: C₄H₄ClN₃
Punto di fusione: 197…205 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00194051
CAS Number: 7461-50-9