Stampa…
6-Bromopyridine-2-carbonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Bromopicolinonitrile, 6-Bromo-2-pyridinecarbonitrile
OR2804-25G OR2804-5G
APOSOR2804-25GEA 280 EUR
APOSOR2804-25G APOSOR2804-5G
6-Bromopyridine-2-carbonitrile 98%
6-Bromopyridine-2-carbonitrile
Formula: C₆H₃BrN₂
Peso molecolare: 183,0100 g/mol
Punto di fusione: 100…104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234142
CAS Number: 122918-25-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III