Stampa…
6-Methyl-1-indanone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR28016-10G OR28016-50G
APOSOR28016-10GEA 32.1 EUR
APOSOR28016-10G APOSOR28016-50G
6-Methyl-1-indanone
6-Methyl-1-indanone
Formula: C₁₀H₁₀O
Peso molecolare: 146,19 g/mol
Punto di ebollizione: 70 °C/0,4mmHg
Punto di fusione: 57…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00275729
CAS Number: 24623-20-9