Stampa…
4-Amino-3-bromopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Bromo-4-pyridylamine, 3-Bromopyridin-4-amine
OR2801-1G OR2801-250MG
APOSOR2801-1GEA 29.2 EUR
APOSOR2801-1G APOSOR2801-250MG
4-Amino-3-bromopyridine
4-Amino-3-bromopyridine
Formula: C₅H₅BrN₂
Peso molecolare: 173,01 g/mol
Punto di fusione: 61…69 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02068297
CAS Number: 13534-98-0