Stampa…
2-Chloro-3-methoxypyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2800-1G OR2800-5G
APOSOR2800-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2800-1G APOSOR2800-5G
2-Chloro-3-methoxypyridine
2-Chloro-3-methoxypyridine
Formula: C₆H₆ClNO
Punto di fusione: 46…48 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03426022
CAS Number: 52605-96-6
EINECS: 258-039-6