Stampa…

3-Chloro-2-nitropyridine 98%

Fornitore: Apollo Scientific

OR2799-1G OR2799-5G
APOSOR2799-1GEA 114 EUR
APOSOR2799-1G APOSOR2799-5G
3-Chloro-2-nitropyridine 98%
3-Chloro-2-nitropyridine
Formula: C₅H₃ClN₂O₂
Punto di fusione: 89…92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00490110
CAS Number: 54231-32-2

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR