Stampa…
3-Chloroisonicotinonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2798-1G OR2798-250MG
APOSOR2798-1GEA 20.5 EUR
APOSOR2798-1G APOSOR2798-250MG
3-Chloroisonicotinonitrile
3-Chloroisonicotinonitrile
Formula: C₆H₃ClN₂
Peso molecolare: 138,56 g/mol
Punto di fusione: 71…74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05663706
CAS Number: 68325-15-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III