Ethyl-3-hydroxy-2-naphthoate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Hydroxy-2-naphthoic acid ethyl ester, Ethyl 3-hydroxy-2-naphthoate
OR27972-1G
OR27972-250MG
APOSOR27972-1GEA
16.1
EUR
APOSOR27972-1G
APOSOR27972-250MG
Ethyl-3-hydroxy-2-naphthoate
Ethyl-3-hydroxy-2-naphthoate
Formula:
C₁₃H₁₂O₃ Peso molecolare: 216,2326 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00220608 CAS Number: 7163-25-9 |