Stampa…
3-(Chloromethyl)benzoyl chloride 93%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR2797-25G OR2797-5G
APOSOR2797-25GEA 306 EUR
APOSOR2797-25G APOSOR2797-5G
3-(Chloromethyl)benzoyl chloride 93%
3-(Chloromethyl)benzoyl chloride
Formula: C₈H₆Cl₂O
Peso molecolare: 189,04 g/mol
Punto di ebollizione: 149…150 °C/20mmHg
Punto di fusione: 4 °C
Densità: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000682
CAS Number: 63024-77-1
EINECS: 263-799-7
UN: 3265
ADR: 8,II