Stampa…
5-Chloro-2-hydroxybenzophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (5-Chloro-2-hydroxyphenyl)(phenyl)methanone
OR27959-100G OR27959-25G OR27959-5G
APOSOR27959-100GEA 448 EUR
APOSOR27959-100G APOSOR27959-25G APOSOR27959-5G
5-Chloro-2-hydroxybenzophenone
5-Chloro-2-hydroxybenzophenone
Formula: C₁₃H₉ClO₂
Peso molecolare: 232,6600 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00020134
CAS Number: 85-19-8