Stampa…
2-Coumaranone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Benzofuran-2(3H)-one, Benzo[b]furan-2(3H)-one
OR27929-100G OR27929-500G OR27929-1KG
APOSOR27929-100GEA 20.5 EUR
APOSOR27929-100G APOSOR27929-500G APOSOR27929-1KG
2-Coumaranone 98%
2-Coumaranone
Formula: C₈H₆O₂
Peso molecolare: 134,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005856
CAS Number: 553-86-6