Stampa…
2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(N,N-Diethylamino)phenacyl bromide
OR27926-1G OR27926-500MG
APOSOR27926-1GEA 87.3 EUR
APOSOR27926-1G APOSOR27926-500MG
2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone
2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone
Formula: C₁₂H₁₆BrNO
Peso molecolare: 270,18 g/mol
Punto di fusione: 50…52 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151798
CAS Number: 207986-25-2