Stampa…
7-Azaindole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine
OR27924-5G OR27924-25G
APOSOR27924-5GEA 14.7 EUR
APOSOR27924-5G APOSOR27924-25G
7-Azaindole 98%
7-Azaindole
Formula: C₇H₆N₂
Peso molecolare: 118,14 g/mol
Punto di ebollizione: 270 °C
Punto di fusione: 103…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005606
CAS Number: 271-63-6
EINECS: 205-981-0