Stampa…
2-Amino-1-methylbenzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-amine
OR27921-1G OR27921-5G OR27921-10G
APOSOR27921-1GEA 32.1 EUR
APOSOR27921-1G APOSOR27921-5G APOSOR27921-10G
2-Amino-1-methylbenzimidazole
2-Amino-1-methylbenzimidazole
Formula: C₈H₉N₃
Peso molecolare: 147,181 g/mol
Punto di fusione: 203…206 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00142855
CAS Number: 1622-57-7