Stampa…
2-Chloro-6-methoxy-3-nitropyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR27917-100G OR27917-25G OR27917-500G
APOSOR27917-100GEA 94.5 EUR
APOSOR27917-100G APOSOR27917-25G APOSOR27917-500G
2-Chloro-6-methoxy-3-nitropyridine 97%
2-Chloro-6-methoxy-3-nitropyridine
Formula: C₆H₅ClN₂O₃
Peso molecolare: 188,57 g/mol
Punto di fusione: 78…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00130268
CAS Number: 38533-61-8