Stampa…
Thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2787-1G OR2787-5G
APOSOR2787-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2787-1G APOSOR2787-5G
Thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Formula: C₆H₄N₂OS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00706456
CAS Number: 14080-50-3