Stampa…
6-Aminobenzothiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Amino-1,3-benzothiazole, Benzothiazol-6-ylamine
OR27868-1G OR27868-5G
APOSOR27868-1GEA 58.2 EUR
APOSOR27868-1G APOSOR27868-5G
6-Aminobenzothiazole
6-Aminobenzothiazole
Formula: C₇H₆N₂S
Peso molecolare: 150,2 g/mol
Punto di fusione: 86…91 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00015461
CAS Number: 533-30-2
EINECS: 208-559-4