Stampa…
1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Amino-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
OR27867-25G OR27867-100G OR27867-500G
APOSOR27867-25GEA 130 EUR
APOSOR27867-25G APOSOR27867-100G APOSOR27867-500G
1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine 95%
1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
Formula: C₅H₅N₅
Peso molecolare: 135,13 g/mol
Punto di fusione: >325 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005688
CAS Number: 2380-63-4
EINECS: 219-174-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III