Stampa…
3-Amino-5-(2-furyl)-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-(Fur-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine, 5-(Furan-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine
OR27866-100MG OR27866-1G OR27866-250MG
APOSOR27866-100MGEA 35 EUR
APOSOR27866-100MG APOSOR27866-1G APOSOR27866-250MG
3-Amino-5-(2-furyl)-1H-pyrazole
3-Amino-5-(2-furyl)-1H-pyrazole
Formula: C₇H₇N₃O
Peso molecolare: 149,15 g/mol
Punto di fusione: 124…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082696
CAS Number: 96799-02-9