Stampa…
4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Amino-6-chloro-2-methylmercaptopyrimidine
OR27855-100G OR27855-25G
APOSOR27855-100GEA 237 EUR
APOSOR27855-100G APOSOR27855-25G
4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine 95%
4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Formula: C₅H₆ClN₃S
Punto di fusione: 130…132 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006088
CAS Number: 1005-38-5