Stampa…
2-Amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromophenacylamine hydrochloride
OR2785-1G OR2785-250MG OR2785-5G
APOSOR2785-1GEA 61.1 EUR
APOSOR2785-1G APOSOR2785-250MG APOSOR2785-5G
2-Amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride
2-Amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride
Formula: C₈H₉BrClNO
Peso molecolare: 250,53 g/mol
Punto di fusione: 280…285 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051998
CAS Number: 5467-72-1
EINECS: 226-778-3