Stampa…
2-(5-Methoxy-2-nitrophenyl)malondialdehydemonohydrate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR27845-25G OR27845-5G OR27845-1G
APOSOR27845-25GEA 765 EUR
APOSOR27845-25G APOSOR27845-5G APOSOR27845-1G
2-(5-Methoxy-2-nitrophenyl)malondialdehydemonohydrate 95+%
2-(5-Methoxy-2-nitrophenyl)malondialdehydemonohydrate
Formula: C₁₀H₁₁NO₆
Punto di fusione: 105…108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00216510
CAS Number: 205692-61-1
UN: 1759
ADR: 8,III