Stampa…
3-Methylbenzofuran
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR27821-1G OR27821-5G
APOSOR27821-1GEA 90.2 EUR
APOSOR27821-1G APOSOR27821-5G
3-Methylbenzofuran
3-Methylbenzofuran
Formula: C₉H₈O
Peso molecolare: 132,16 g/mol
Punto di ebollizione: 195…197 °C
Densità: 1,046 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00205641
CAS Number: 21535-97-7