Stampa…
2-Methoxyethyl isothiocyanate 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR2781-1G OR2781-5G
APOSOR2781-1GEA 77 EUR
APOSOR2781-1G APOSOR2781-5G
2-Methoxyethyl isothiocyanate 98+%
2-Methoxyethyl isothiocyanate
Formula: C₄H₇NOS
Punto di ebollizione: 88…92 °C/24mmHg
Flash Pt: 66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041126
CAS Number: 38663-85-3
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III