Stampa…
3-Aminopicolinic acid 97%, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Amino-2-pyridinecarboxylic acid, 3-Aminopyridine-2-carboxylic acid, 2-Pyridinecarboxylic acid, 3-amino-
OR2780T-5G OR2780T-25G
APOSOR2780T-5GEA 35 EUR
APOSOR2780T-5G APOSOR2780T-25G
3-Aminopicolinic acid 97%, grado tecnico
3-Aminopicolinic acid
Formula: C₆H₆N₂O₂
Peso molecolare: 138,126 g/mol
Punto di fusione: 218…222 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00090153
CAS Number: 1462-86-8