Stampa…
2-Methoxypyrimidine-5-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2778-100MG OR2778-1G
APOSOR2778-100MGEA 46.6 EUR
APOSOR2778-100MG APOSOR2778-1G
2-Methoxypyrimidine-5-carbaldehyde
2-Methoxypyrimidine-5-carbaldehyde
Formula: C₆H₆N₂O₂
Peso molecolare: 138,1200 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03446732
CAS Number: 90905-32-1