Stampa…
8-Methoxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR27771-1G OR27771-5G
APOSOR27771-1GEA 109 EUR
APOSOR27771-1G APOSOR27771-5G
8-Methoxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
8-Methoxy-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₈O₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01116499
CAS Number: 2555-20-6