Stampa…
7-(Diethylamino)coumarin-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7ACC1, 7-(Diethylamino)-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid, DEAC, acid
OR27766-1G OR27766-5G
APOSOR27766-1GEA 66.9 EUR
APOSOR27766-1G APOSOR27766-5G
7-(Diethylamino)coumarin-3-carboxylic acid
7-(Diethylamino)coumarin-3-carboxylic acid
Formula: C₁₄H₁₅NO₄
Peso molecolare: 261,28 g/mol
Punto di fusione: 222…224 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00068721
CAS Number: 50995-74-9