Stampa…
Methyl-3-methyl-2-nitrobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-methyl-2-nitrobenzoate
OR27752-100G OR27752-25G OR27752-500G
APOSOR27752-100GEA 121 EUR
APOSOR27752-100G APOSOR27752-25G APOSOR27752-500G
Methyl-3-methyl-2-nitrobenzoate 98%
Methyl-3-methyl-2-nitrobenzoate
Formula: C₉H₉NO₄
Peso molecolare: 195,17 g/mol
Punto di fusione: 72…76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01003947
CAS Number: 5471-82-9