Benzylammonium chloride 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR27725-25G
OR27725-100G
APOSOR27725-25GEA
23.2
EUR
APOSOR27725-25G
APOSOR27725-100G
Benzylammonium chloride 99%
Benzylammonium chloride
Formula:
C₇H₁₀ClN Punto di fusione: 262…263 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012852 CAS Number: 3287-99-8 EINECS: 221-943-6 |