Stampa…
Metacetamol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-(3-Hydroxyphenyl)acetamide, N-Acetyl-3-aminophenol, Paracetamol, 3-Acetamidophenol, 3'-Hydroxyacetanilide
OR27724-100G OR27724-25G OR27724-5G
APOSOR27724-100GEA 118 EUR
APOSOR27724-100G APOSOR27724-25G APOSOR27724-5G
Metacetamol
Metacetamol
Formula: C₈H₉NO₂
Peso molecolare: 151,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002263
CAS Number: 621-42-1