Stampa…
4-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzenecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid
OR27723-10G OR27723-1G OR27723-5G
APOSOR27723-10GEA 459 EUR
APOSOR27723-10G APOSOR27723-1G APOSOR27723-5G
4-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzenecarboxylic acid
4-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)benzenecarboxylic acid
Formula: C₁₃H₁₃NO₂
Peso molecolare: 215,25 g/mol
Punto di fusione: 181…184 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00453921
CAS Number: 15898-26-7