Stampa…
Cyclododecanone oxime
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR27687-1G OR27687-500MG
APOSOR27687-1GEA 230 EUR
APOSOR27687-1G APOSOR27687-500MG
Cyclododecanone oxime
Cyclododecanone oxime
Formula: C₁₂H₂₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 946-89-4