Stampa…
1-Bromo-4-chloro-2-nitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR27686-100G OR27686-1KG OR27686-500G
APOSOR27686-100GEA 65.4 EUR
APOSOR27686-100G APOSOR27686-1KG APOSOR27686-500G
1-Bromo-4-chloro-2-nitrobenzene
1-Bromo-4-chloro-2-nitrobenzene
Formula: C₆H₃BrClNO₂
Punto di fusione: 67…72 °C
Densità: 2,048 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00024320
CAS Number: 41513-04-6
EINECS: 255-421-4