Stampa…
7-Methoxynaphthalen-1-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR27684-1G OR27684-250MG OR27684-5G
APOSOR27684-1GEA 195 EUR
APOSOR27684-1G APOSOR27684-250MG APOSOR27684-5G
7-Methoxynaphthalen-1-ol 95%
7-Methoxynaphthalen-1-ol
Formula: C₁₁H₁₀O₂
Peso molecolare: 174,200 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01314215
CAS Number: 67247-13-6