Stampa…
2-(Dimethylamino)-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N,N-Dimethyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidin-2-amine
OR2768-1G OR2768-5G OR2768-25G
APOSOR2768-1GEA 118 EUR
APOSOR2768-1G APOSOR2768-5G APOSOR2768-25G
2-(Dimethylamino)-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester
2-(Dimethylamino)-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₂₀BN₃O₂
Peso molecolare: 249,12 g/mol
Punto di fusione: 107…112 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07368238
CAS Number: 1032759-30-0