Stampa…
3,5-Bis(methylthio)isothiazole-4-carbonitrile 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR2763-25G OR2763-5G OR2763-1G
APOSOR2763-25GEA 1200 EUR
APOSOR2763-25G APOSOR2763-5G APOSOR2763-1G
3,5-Bis(methylthio)isothiazole-4-carbonitrile 95+%
3,5-Bis(methylthio)isothiazole-4-carbonitrile
Formula: C₆H₆N₂S₃
Punto di fusione: 130…132 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173834
CAS Number: 4886-13-9